Läs mer
Brady™ Afterglow Anti-Slip Strips i aluminium
Produktkod. 11722005 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Fotoluminescerande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11722005 Fotoluminescerande Varje
1 options
Produktkod. 11722005 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 251925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00 SEK
    404.93 SEK / Paket med 1
    Save 76.07 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Dessa självhäftande aluminium Afterglow Aluminium Anti-Slip Strips är idealiska för att markera kanterna på trappor och dörröppningar.
  • Finns i olika ljusstyrkor.
Specifikationer
Beskrivning Fotoluminescerande Anti-sladd Strips - Aluminium Hög intensitet
Mått (L x B) 0.80 m x 30 mm
För användning med (applikation) Utgångs- och vägbeskrivningsskyltar
Längd (engelska) 2.6 ft.
Längd (metrisk) 0.8 m
Förpackningsmängd 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek 0.6 mm
Bredd (engelska) 1,18 tum.
Bredd (metrisk) 30 mm
Färg Fotoluminescerande
Material Aluminium