Läs mer
Aftin-4, MedChemExpress
Produktkod. 16473066
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473066 25 mg
16465306 100 mg
16434418 10 mg
16410737 50 mg
16467137 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111267
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Aftin-4 is an Amyloid-β42 (Aβ42) inducer.
Aftin-4 is an Amyloid-β42 (Aβ42) inducer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aftin-4
CAS 866893-90-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H28N6O
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (271.39 mM)
LEDER CC[C@@H](NC1=NC(N(C)CC2=CC=CC=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CO
Molekylvikt (g/mol) 368.48
Formel vikt 368.48
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration