Läs mer
Afuresertib hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16466896
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466896 100 mg -
16436778 10 mg 10mg
16419327 5 mg -
16412857 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466896 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15727A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Afuresertib hydrochloride (GSK 2110183 hydrochloride) is an orally bioavailable, selective, ATP-competitive and potent pan-Akt kinase inhibitor with Kis of 0.08/2/2.6 nM for Akt1/Akt2/Akt3 respectively.
Afuresertib hydrochloride (GSK 2110183 hydrochloride) is an orally bioavailable, selective, ATP-competitive and potent pan-Akt kinase inhibitor with Kis of 0.08/2/2.6 nM for Akt1/Akt2/Akt3 respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Afuresertib hydrochloride
CAS 1047645-82-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18Cl3FN4OS
Kvantitet 100 mg
Synonym GSK2110183 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (215.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)S1)N[C@@H](CC3=CC=CC(F)=C3)CN.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 463.78
Formel vikt 463.78
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease