Läs mer
Afuresertib, MedChemExpress
Beskrivning
Afuresertib (GSK2110183) is an orally bioavailable, selective, ATP-competitive and potent pan-Akt kinase inhibitor with Kis of 0.08/2/2.6 nM for Akt1/Akt2/Akt3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Afuresertib |
| CAS | 1047644-62-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17Cl2FN4OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | GSK2110183 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (234.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)S1)N[C@@H](CC3=CC=CC(F)=C3)CN |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.32 |
| Visa mer |