Läs mer
AG-1295, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethyl-2-phenyl-quinoxaline |
| CAS | 71897-07-9 |
| Molekylformel | C16H14N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-6,7-dimethylquinoxaline, 6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline, AG 1295, NSC 380341, Tyrphostin AG 1295, AG-1295 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2/c1-11-8-14-15(9-12(11)2)18-16(10-17-14)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc2ncc(nc2cc1C)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6,7-dimethyl-2-phenylquinoxaline |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.3 |
| Formel vikt | 234.1157 |