Läs mer
Tocris Bioscience™ AG 1478 hydrochloride
Beskrivning
Potent and selective inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase (IC50 values 3 nM for EGFR and > 100 μM for ErbB2 and PDGFR). Inhibits proliferation of NCI-H2170 NSCLC cells in vitro (IC50 = 1 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AG 1478 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 352.22 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.215 |