Läs mer
AG-1478, MedChemExpress
Produktkod. 16475728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475728 10 mg -
16418417 5 mg 5mg
16401897 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16475728 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13524
MedChemExpress AG-1478 (Tyrphostin AG-1478) is a selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 3 nM. AG-1478 has antiviral effects against HCV and encephalomyocarditis virus (EMCV).
AG-1478 (Tyrphostin AG-1478) is a selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 3 nM. AG-1478 has antiviral effects against HCV and encephalomyocarditis virus (EMCV).
Spécification
Kemiskt namn eller material AG-1478
Fysisk form Solid
CAS 153436-53-4
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14ClN3O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Tyrphostin AG-1478 NSC 693255
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (158.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(Cl)=C3)=C2C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 315.75
Formel vikt 315.75
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.