Läs mer
Tocris Bioscience™ AG 205
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18014312
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18014312
Brand: Tocris Bioscience™ 6242/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand
AG 205 is a progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand. Inhibits cell cycle progression and cell viability in cancer cell lines. Inhibits progesterone induced cytosolic Ca2+ increases in GnRH neurons in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone
CAS 442656-02-2
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C22H23ClN6OS
Formel vikt Observed MW: 454.98