Läs mer
AG-490, TRC
Produktkod. 30309830
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30309830 5 mg
1 options
Produktkod. 30309830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA4250005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AG-490
CAS 134036-52-5
Molekylformel C17 H14 N2 O3
Kvantitet 5 mg
Synonym AG 490
InChI formel InChI=1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8-
LEDER Oc1ccc(\C=C(\C#N)/C(=O)NCc2ccccc2)cc1O
IUPAC-namn (Z)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 294.3
Formel vikt 294.1004