Läs mer
AG 555, MedChemExpress
Produktkod. 16476736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16476736 100 mg
1 options
Produktkod. 16476736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15336
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AG 555
CAS 133550-34-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Tyrphostin AG 555
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.21 mM)
LEDER O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2
Molekylvikt (g/mol) 322.36
Formel vikt 322.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease