Läs mer
AG 825, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Selective ErbB2 inhibitor (IC50 values are 0.15 and 19 μM at ErbB2 and ErbB1 respectively). Preferentially triggers p38 MAP kinase-dependent apoptosis in androgen-independent prostate cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AG 825 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 397.47 |
| Procent renhet | >98% |