Läs mer
Xylem AG Multi Refraktometer Kalibreringsvätska 5 x 5 ML (UKAS/NIST)
Produktkod. 30484474
Change view
För användning med (applikation):
Dryck (USA)
Juice
Petrokemisk teknik
Pharma och kemi
Soda
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation)
30484474 Soda
30484454 Dryck (USA)
30484476 Juice
30484471 Pharma och kemi
30484479 Petrokemisk teknik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30484474 Leverantör Xylem Leverantörsnummer 90910
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kalibreringsvätska för kalibrering av refraktometrar.
  • Kalibreringsvätska
  • För refraktometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibreringsvätska
Brytningsindex Blandat
För användning med (utrustning) Refraktometrar
För användning med (applikation) Soda