Läs mer
LNI Swissgas AG OFCAS iQ 200 10
Produktkod. 17812159 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Change view
Spänning:
100/115/220/230 V
Produktkod. Spänning
17812159 100/115/220/230 V
1 options
Produktkod. 17812159 Leverantör LNI Swissgas Leverantörsnummer 6920.47.200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AG OFCAS-Scroll med inbyggd torktumlare.
  • 200 L/min vid 10 bar, 230 V med inbyggd torktumlare.
Specifikationer
Spänning 100/115/220/230 V
Typ Luftgenerator