Läs mer
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST)
Produktkod. 30484459
Brytningsindex:
1.33659
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35093
1.35171
1.35568
1.39986
Produktkod. 30484459
Brand: Xylem 90601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Calibration Fluid
Brytningsindex 1.33659
För användning med (utrustning) Refractometer