Läs mer
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST)
Calibration fluid for calibration of refractometers.
Brand:  Xylem 90-604
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30484467
  • 5679.23 SEK / 100ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Calibration Fluid
1.34782
Refractometer
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST) > 1.34782