Läs mer
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST)
Brytningsindex:
1.33659
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35093
1.35171
1.35568
1.39986
Beskrivning
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Calibration Fluid |
| Brytningsindex | 1.34968 |
| För användning med (utrustning) | Refractometer |