Läs mer
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Calibration fluid for calibration of refractometers.
1741.46 SEK
Specifikationer
Typ | Calibration Fluid |
---|---|
För användning med (utrustning) | Refractometer |
Produktkod | Brand | Brytningsindex | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Brytningsindex | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30484478
|
Xylem
90-501 |
1.33659 |
1741.46 SEK
25ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484477
|
Xylem
90-503 |
1.34401 |
1741.46 SEK
25ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484445
|
Xylem
90-504 |
1.34782 |
1741.46 SEK
25ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484475
|
Xylem
90-505 |
1.34968 |
1741.46 SEK
25ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484460
|
Xylem
90-507 |
1.35171 |
1741.46 SEK
25ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484466
|
Xylem
90-508 |
1.35568 |
1741.46 SEK
25ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Specifikationer
Calibration Fluid | |
Refractometer |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)