Läs mer
AG10 refraktometerkalibreringsvätska, Bellingham and Stanley™
Produktkod. 12948574
Kvantitet:
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12948574
Brand: Bellingham Stanley 90504
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bellingham Stanley AG10 refraktometerkalibreringsvätska, kvantitet: 5 x 5 ml, analyscertifikat: UKAS kalibreringscertifikat/spårbart till NIST och ICUMSA
Bellingham& Stanley erbjuder ett antal spårbara kalibreringsmaterial för att verifiera och kalibrera refraktometrar. AG-vätskor och kalibreringsoljor levereras i förpackningar med 5 x 5 ml glasflaskor och åtföljs av ett UKAS-kalibreringscertifikat som visar värden vid °20 C och 589,3 nm, dessa certifierade referensmaterial ger en idealisk lösning för dina refraktometerkalibreringsbehov. Quartz Control Plates (QCP) erbjuds också för att verifiera och kalibrera polarimetrar och levereras med ett Certificate of Conformity som visar värden på natrium och NIR för både vinkel- och sockervågar. Ett termiskt block finns att använda med Bellingham and Stanley ADP-polarimetrar, den innehåller den externa temperatursensorn som möjliggör användning av kvartstemperaturkompensation. QCP:er kan levereras med UKAS Certificate of Calibration som visar spårbarhet till PTB som en valfri tjänst. För andra temperaturer än °20 C finns både RI- och Brix-värden tillgängliga från tillverkarens 'webbplats.
  • RI- och Brix-värden
  • Stort urval av värden
  • 12 månaders giltighet
  • UKAS kalibreringscertifikat
  • Spårbar till NIST och ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyscertifikat UKAS Certificate of Calibration/Traceable to NIST and ICUMSA
Kvantitet 5 x 5 mL