Läs mer
AG1024, MedChemExpress
Beskrivning
AG1024 (Tyrphostin AG 1024) is a reversible, competitive and selective IGF-1R inhibitor with an IC50 of 7 μM. AG1024 inhibits phosphorylation of IR (IC50=57 μM). AG1024 induces apoptosis and has anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AG1024 |
| CAS | 65678-07-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H13BrN2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Tyrphostin AG 1024 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.84 mM) |
| LEDER | N#C/C(C#N)=C\C1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(Br)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.17 |
| Visa mer |