Läs mer
AG126, MedChemExpress
Beskrivning
AG126 is a tyrosine kinase inhibitor which can prevent the activation of mitogen-activated protein kinase p42MAPK (ERK2).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AG126 |
| CAS | 118409-62-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H5N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Tyrphostin AG126 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (464.75 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.17 |
| Visa mer |