Läs mer
AG14361, MedChemExpress
Beskrivning
AG14361 is a potent PARP-1 inhibitor, with a Ki of IC50s are 29 nM and 14 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AG14361 |
| CAS | 328543-09-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (156.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C1NCCN2C3=C1C=CC=C3N=C2C4=CC=C(C=C4)CN(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.39 |
| Formel vikt | 320.39 |
| Visa mer |