Läs mer
AG490, MedChemExpress
Produktkod. 16425686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16425686 100 mg
16411157 50 mg
16404908 10 mg
16401026 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16425686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12000
MedChemExpress AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.
AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AG490
CAS 133550-30-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14N2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Tyrphostin AG490 Tyrphostin B42
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM)
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2.[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 294.3
Formel vikt 294.3
Procent renhet 98.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease