missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AG490, MedChemExpress

Produktkod. 16404908
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16404908 10 mg
16425686 100 mg
16411157 50 mg
16401026 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16404908 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12000

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.

AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AG490
CAS 133550-30-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14N2O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Tyrphostin AG490 Tyrphostin B42
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM)
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2.[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 294.3
Formel vikt 294.3
Procent renhet 98.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.