Läs mer
AGA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5455.00 SEK
Specifikationer
Antigen AGA
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18262518
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP1-88865
0.1 mL
5455.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
AGA Polyclonal specifically detects AGA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
AGA
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P20933
175
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DELGETTLDAMIMDGTTMDVGAVGDLRRIKNAIGVARKVLEHTTHTLLVGESATTFAQSMGFINEDLSTSASQALHSDWLARN
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication, Proteases & Other Enzymes
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
AGU, aspartylglucosaminidase, aspartylglucosylamine deaspartylase, ASRG, EC 3.5.1, EC 3.5.1.26, GA, glycosylasparaginase, N(4)-(beta-N-acetylglucosaminyl)-L-asparaginase, N4-(N-acetyl-beta-glucosaminyl)-L-asparagine amidase
AGA
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only