Läs mer
Terumo™ Agani™ Säkerhetsnål
Beskrivning
- De Agani™ Säkerhetsinjektionsnålar, när de är försedda med en standard luer-slip- eller luer-lock-spruta, är avsedda för aspiration och injektion av vätskor för medicinska ändamål.
- Efter att ha dragit ut nålen från kroppen kan det bifogade nålskyddet aktiveras för att täcka nålen direkt efter användning för att minimera risken för ett oavsiktligt nålstick.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Svart |
| Nålmätare | 22 G |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Sterila |