Läs mer
Terumo™ Agani™ Säkerhetsnål
Produktkod. 17238066
Change view
Click to view available options
Nålmätare:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (metrisk):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Färg:
Blått
Brown
Brun
Grå
Grädde
Gult
Klart
Orange
Rosa
Svart
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nålmätare Längd (metrisk) Färg
17238066 18 G 25 mm Rosa
17248066 19 G 25 mm Grädde
17258066 19 G 38 mm Grädde
17268066 20 G 25 mm Gult
17278066 20 G 38 mm Gult
17288066 21 G 25 mm Klart
17298066 21 G 38 mm Klart
17208076 22 G 25 mm Svart
17218076 22 G 38 mm Svart
17228076 23 G 25 mm Blått
17238076 23 G 38 mm Blått
17248076 25 G 16 mm Orange
17258076 25 G 25 mm Orange
17268076 25 G 38 mm Orange
17278076 26 G 9 mm Brown
17288076 26 G 13 mm Brun
17298076 27 G 13 mm Grå
17208086 30 G 13 mm Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 17238066 Supplier Terumo™ Supplier No. 8SAN1825R1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerhetsinjektionsnål med säker säkerhetsaktivering och pålitligt skydd för vassa föremål med enhandsaktivering.
  • De Agani™ Säkerhetsinjektionsnålar, när de är försedda med en standard luer-slip- eller luer-lock-spruta, är avsedda för aspiration och injektion av vätskor för medicinska ändamål.
  • Efter att ha dragit ut nålen från kroppen kan det bifogade nålskyddet aktiveras för att täcka nålen direkt efter användning för att minimera risken för ett oavsiktligt nålstick.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rosa
Nålmätare 18 G
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 25 mm
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
Sterilitet Sterila