Läs mer
Terumo™ Agani™ Säkerhetsnål
Nålmätare:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (metrisk):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Färg:
Blått
Brown
Brun
Grå
Grädde
Gult
Klart
Orange
Rosa
Svart
Beskrivning
- De Agani™ Säkerhetsinjektionsnålar, när de är försedda med en standard luer-slip- eller luer-lock-spruta, är avsedda för aspiration och injektion av vätskor för medicinska ändamål.
- Efter att ha dragit ut nålen från kroppen kan det bifogade nålskyddet aktiveras för att täcka nålen direkt efter användning för att minimera risken för ett oavsiktligt nålstick.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Grå |
| Nålmätare | 27 G |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) | 13 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Sterila |