Läs mer
Agar (80-100 Mesh), Fisher BioReagents
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Solid |
| Produkttyp | Agar |
| Förpackningstyp | Poly flaska |
| Kvantitet | 100 g |