Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarpulver
Beskrivning
Agar är det mest lämpade stelningsmedlet för vetenskapliga tillämpningar som kräver inkubationstemperaturer närmare människans kroppstemperatur. Agar används som medium inom bakteriologi och växtbiologi, avtrycksmaterial inom tandvård, biogödsel i ekologisk odling och saltbryggor inom elektrokemi. Den kan användas för att mäta rörligheten och rörligheten hos mikroorganismer på grund av den porösa naturen hos gelformen av ett agar- eller agarosmedium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Agar är det mest lämpade stelningsmedlet för vetenskapliga tillämpningar som kräver inkubationstemperaturer närmare människans kroppstemperatur. Agar används som medium inom bakteriologi och växtbiologi, avtrycksmaterial inom tandvård, biogödsel i ekologisk odling och saltbryggor inom elektrokemi. Den kan användas för att mäta rörligheten och rörligheten hos mikroorganismer på grund av den porösa naturen hos gelformen av ett agar- eller agarosmedium.
Löslighet Lösligt i vatten vid temperaturer
mellan 95 0 C och 100 0 C. Olösligt i kallt vatten.
Anmärkningar
Långvarig exponering för höga temperaturer kan försämra agarpulver.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agar |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid temperaturer mellan 950C och 1000C. Olöslig i kallt vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.