Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarpulver
Produktkod. 11489632
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489632 500 g 500g
11479632 100 g -
11499632 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11489632 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A10752.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.74 SEK
    2088.65 SEK / 500g
    Save 237.09 SEK
    10% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 9002-18-0 | C14H24O9 | 336,337 g/mol
Agar är det mest lämpade stelningsmedlet för vetenskapliga tillämpningar som kräver inkubationstemperaturer närmare människans kroppstemperatur. Agar används som medium inom bakteriologi och växtbiologi, avtrycksmaterial inom tandvård, biogödsel i ekologisk odling och saltbryggor inom elektrokemi. Den kan användas för att mäta rörligheten och rörligheten hos mikroorganismer på grund av den porösa naturen hos gelformen av ett agar- eller agarosmedium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Agar är det mest lämpade stelningsmedlet för vetenskapliga tillämpningar som kräver inkubationstemperaturer närmare människans kroppstemperatur. Agar används som medium inom bakteriologi och växtbiologi, avtrycksmaterial inom tandvård, biogödsel i ekologisk odling och saltbryggor inom elektrokemi. Den kan användas för att mäta rörligheten och rörligheten hos mikroorganismer på grund av den porösa naturen hos gelformen av ett agar- eller agarosmedium.
Löslighet Lösligt i vatten vid temperaturer
mellan 95 0 C och 100 0 C. Olösligt i kallt vatten.
Anmärkningar
Långvarig exponering för höga temperaturer kan försämra agarpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-18-0
Molekylformel C14H24O9
Molekylvikt (g/mol) 336.337
MDL-nummer MFCD00081288
InChI-nyckel GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Synonym agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol
PubChem CID 71571511
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroximetyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxi-3-metyl-2,6-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-8-yl]oxi]-4-metoxioxan-3,5-diol
LEDER CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Agar
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid temperaturer mellan 950C och 1000C. Olöslig i kallt vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.