Läs mer
MP Biomedicals™ Agar -Y pulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
227 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
Beskrivning
Jästcellkultur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Tillsats | Agar -Y |
| Form | Pulver |
| Kvalitet | Överlägsen |
| För användning med (applikation) | Jästcellkultur |
| Kvantitet | 227 g |