Läs mer
Thermo Scientific™ Agaras (0,5 U/μ L)
Produktkod. 10374770 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 enheter
Förpackningsstorlek:
100 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10374770 100 enheter 100 enheter
1 options
Produktkod. 10374770 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EO0461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    890.65 SEK / Paket med 100
    Save 169.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Spjälkar specifikt agarospolysackaridkärnan, vilket möjliggör skonsam men ändå effektiv återvinning av DNA- eller RNA-fragment från agaros med låg smältpunkt.
Agaras smälter specifikt agarospolysackaridkärnan till neoagaro-oligosackarider. Agaras möjliggör skonsam men ändå effektiv återvinning av DNA- eller RNA-fragment från agaros med låg smältpunkt. De återvunna nukleinsyrorna kan användas direkt för amplifiering, kloning, sekvensering, etc.
Höjdpunkter
  • Mild - återvinner intakt DNA och RNA
  • Högt utbyte av utbyte -> 90 % av det utgångs-DNA som återvanns efter extraktion
  • Idealisk för både långa (> 30 kb) och korta (< 100 bp) DNA-fragment
  • Aktiv i TAE- och TBE -elektroforesbuffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agaros
Koncentration 0,5 U/μl
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (rt-pcr), pcr, kloning, cDNA-bibliotekskonstruktion, sekvensering, in vitro-transkription, nukleasskyddsanalyser, märkning av nukleinsyror
Kvantitet 100 enheter