Läs mer
Melford Agaros
Produktkod. 30017982
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017982 1 kg
30017981 100 g
30017983 50 g
30017984 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30017982 Leverantör Melford Leverantörsnummer A200901000.0
Molecular Biology Grade Agarose.
Molecular Biology Grade Agarose. Hög renhet för preparativ och analytisk elektrofores av nukleinsyror≥ 1000 bp. Bildar en fast gel vid låg koncentration. Produkten är RNase/DNase-fri.
Gelstyrka, 1%:≥ 1200 g/cm 2
Gelstyrka, 1,5 %:≥ 2700 g/cm 2
Gelpunkt: 35 °C till 37 °C
Smältpunkt: 87 °C till 89 °C
EEO: 0,09 till 0,12
Sulfat:≥ 0,03 %
Förlust vid torkning:< 10 %
DNA-bindning: Ingen upptäckt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
CAS 9012-36-6
Kvantitet 1 kg
Kvalitet Molekylärbiologi