Läs mer
Melford Agaros
Beskrivning
Molecular Biology Grade Agarose.
Molecular Biology Grade Agarose. Hög renhet för preparativ och analytisk elektrofores av nukleinsyror≥ 1000 bp. Bildar en fast gel vid låg koncentration. Produkten är RNase/DNase-fri.
Gelstyrka, 1%:≥ 1200 g/cm 2
Gelstyrka, 1,5 %:≥ 2700 g/cm 2
Gelpunkt: 35 °C till 37 °C
Smältpunkt: 87 °C till 89 °C
EEO: 0,09 till 0,12
Sulfat:≥ 0,03 %
Förlust vid torkning:< 10 %
DNA-bindning: Ingen upptäckt
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarose |
| CAS | 9012-36-6 |
| Kvantitet | 50 g |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |