Läs mer
MP Biomedicals™ Agaros
Produktkod. 11416960 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416960 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11416960 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11AGAL0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2910.00 SEK
    2769.19 SEK / 50g
    Save 140.81 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Agaros, låg smältpunkt, molekylärbiologi, vitt pulver
  • Agaros med låg smältpunkt är en agaros med mellansmältning och gelningspunkt som uppvisar överlägsna siktningsegenskaper.
  • Det rekommenderas för analytiska geler av DNA-fragment under 1000 bp och är idealiskt för små DNA-fragment ned till 20 bp kan separeras på 6 % geler.
  • Det löser fragment som skiljer sig i storlek med endast 2 bp.
  • Dess användning undviker behovet av PAGE Southern och Northern överföringar kan uppnås effektivt från dem vid koncentrationer upp till 2%.
  • DNA-fragment kan renas med hög effektivitet från dessa agarosgeler upp till 4 % genom att använda antingen ett reningskit eller ett elektroelueringssystem.
Specifikationer
CAS 9012-36-6
Färg Vitt
Form Pulver
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores och blottning; Nukleinsyraisolering och rening; Nukleinsyraelektrofores; Nukleinsyrasekvensering
Smälttemperatur <67 °C (1,5 % gel)
Kvantitet 50 g
Förvaringskrav Rumstemperatur
Produkttyp Agarosegel