Läs mer
Melford Agarose 500 mg tabletter
Beskrivning
Spara tid och arbete med att förbereda agarosgeler för elektrofores av nukleinsyror.
Spara tid och arbete med att förbereda agarosgeler för elektrofores av nukleinsyror. Placera bara det erforderliga antalet tabletter i en standardbuffert, blanda sedan och värm tills det är helt upplöst.
Tablettens viktområde: 485 till 515 mg
Gelstyrka, 1,5 %:> 1200 g/cm 2
Gelningsintervall: 36 °C till 39 °C
Smälttemperatur: 87 °C till 89 °C
EEO:< 0,10
Sulfat:< 0,15
DNase, RNase: Ingen upptäckt
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Agarose, Tablets |
| CAS | 9012-36-6 |
| Kvantitet | 100 g, 200 tabletter |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |