Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose Beads 4% B-CL (tvärbunden)
Produktkod. 15455017
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455017 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 15455017 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H32305.AU
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61970-08-9 | C18H19N5O | 321.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 61970-08-9
Flampunkt 38 °C (100 °F)
Kokpunkt 100 °C
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Typ Agarospärla
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel C18H19N5O
InChI-nyckel CQZVJEKKNHOFNB-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)C(CO)NC1=NN2C(C=C1)=NC=C2C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC-namn 4-{6-[(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)amino]imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl}benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 321.38
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.