Läs mer
Agaros (bredt separationsintervall för DNA/RNA/genetisk analysgrad), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10688973
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10688973 100 g Poly flaska 100g
10776644 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10688973 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1356100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9012-36-6 | Molecular Formula: C12H18O9
Agaros (bredt separationsintervall för DNA/RNA/genetisk analysgrad)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Molekylformel C12H18O9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Brett separationsintervall för DNA/RNA (500 bp till 25 kb)
Fysisk form Pulver/fast
Färg Grädde
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0,15 max.
Gelningstemperatur 34,5° till 37,5 °C
Gelstyrka 1200 g/cm,2min.
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- och RNase-fria
Formel vikt 306.12
Kvalitet Genetisk analys