Läs mer
Agaros (bredt separationsintervall för DNA/RNA/genetisk analysgrad), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-24102
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10688973
Brand: Fisher BioReagents BP1356100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Agaros (bredt separationsintervall för DNA/RNA/genetisk analysgrad)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Molekylformel C12H18O9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Namnnotering Broad Separation Range for DNA/RNA (500bp to 25kb)
Fysisk form Pulver/fast
Färg Grädde
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Elektroendosmos (EEO) 0.15 max.
Gelningstemperatur 34.5° to 37.5°C
Gelstyrka 1200g/cm2min.
Förpackning Poly flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- and RNase-Free
Formel vikt 306.12
Kvalitet Genetisk analys