Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose D1-LE, molekylärbiologisk klass
Produktkod. 11387019
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387019 25 g 25g
11397019 100 g 100g
11307029 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387019 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H26855.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9012-36-6
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade används för molekylärbiologiska tillämpningar. Det fungerar som medium för elektroforetisk separation i analytisk skala vid agarosgelelektrofores. Den är lämplig för analytisk och preparativ nukleinsyraelektrofores, blotting och proteinelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade används för molekylärbiologiska tillämpningar. Det fungerar som medium för elektroforetisk separation i analytisk skala vid agarosgelelektrofores. Den är lämplig för analytisk och preparativ nukleinsyraelektrofores, blotting och proteinelektrofores.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Fuktkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose D1-LE
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvalitet Molekylärbiologi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.