Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agaros, elektroforesklass
Produktkod. 15427889
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427889 50 g 50g
15437889 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427889 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66501.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.20 SEK
    1108.65 SEK / 50g
    Save 126.55 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9012-36-6
Standardagaros lämplig för de flesta allmänna applikationer. Bra gelstyrka och klarhet. Agaros är användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer och i kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Standardagaros lämplig för de flesta allmänna applikationer. Bra gelstyrka och klarhet. Agaros är användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer och i kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den.
Löslighet
Lösligt i vatten (10g/L).
Notes
Gelstyrka (1,5 % w/v):> 1120 g/cm^2; Gelningstemperatur: 36-39 °C; EEO:< 0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 87 °C till 89 °C
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk; Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10g/L).
Kvalitet Elektrofores
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.