Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agaros, elektroforesklass
Produktkod. p-7057508
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. 15427889
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66501.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 9012-36-6
Standardagaros lämplig för de flesta allmänna applikationer. Bra gelstyrka och klarhet. Agaros är användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer och i kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Standardagaros lämplig för de flesta allmänna applikationer. Bra gelstyrka och klarhet. Agaros är användbar vid separation av nukleinsyror elektroforetiskt eftersom agarosgeler har större porstorlekar än tvärbundna akrylamidgeler vid låga koncentrationer och i kromatografiska separationer genom att antingen pärla agarosen eller tvärbinda den.
Löslighet
Lösligt i vatten (10g/L).
Notes
Gelstyrka (1,5 % w/v):> 1120 g/cm^2; Gelningstemperatur: 36-39 °C; EEO:< 0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 87°C to 89°C
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroscopic; Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water(10g/L).
Kvalitet Elektrofores
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.