Läs mer
Agaros, elektroforesklass, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481682 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481682 500 g 500g
11471682 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481682 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04820723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21085.00 SEK
    20085.36 SEK / 500g
    Save 999.64 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Elektroendosmos: 0,13; Gelstyrka: ≥600 g/ cm2 ; Geltemperatur: 36°°C; Detta är en standardagaros med god gelstyrka och klarhet, lämplig för alla allmänna applikationer
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Kvantitet 500 g
Kvalitet Elektrofores