Läs mer
Agaros, elektroforesklass, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422940 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
500g
50g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422940 25 g 25g
11402940 5 g 5g
11412940 10 g 10g
11432940 50 g 50g
11452940 250 g 250g
11462940 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11422940 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210026725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 SEK
    1343.70 SEK / 25g
    Save 71.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Synonym 3, 6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Fysisk form Pulver
Densitet 1,00 g/ml vid 20 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Kvalitet Elektrofores