Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Produktkod. 15474579
Kvantitet:
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
Produktkod. 15474579
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62157.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Agarosgelladdningsfärg (6X), alkalisk används i DNA-gelanalys i alkaliskt tillstånd. Det används vid agarosgelelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Agarosgelladdningsfärg (6X), alkalisk används i DNA-gelanalys i alkaliskt tillstånd. Det används vid agarosgelelektrofores.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Noterar
300 mM natriumhydroxid, 6 mM EDTA, 0,25 % bromokresolgrön, 0,25 % xylencyanol FF och 18 % Ficoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose gel loading dye
Namnnotering alkaline
Fysisk form Vätska
Koncentration 6X
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.