Läs mer
Agarose gel loading dye (6X), glycerol based, bromophenol free, Thermo Scientific™
Produktkod. 15440307
Kvantitet:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
Produktkod. 15440307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63429.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose gel loading dye
Namnnotering glycerol based, bromophenol free
Fysisk form Vätska
Koncentration 6X
Kvantitet 50 mL
MDL-nummer MFCD00675058