Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, glycerolbaserad, ingen Xylene Cyanol FF)
Produktkod. 15490157
Kvantitet:
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
Produktkod. 15490157
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60933.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
6X DNA Loading Buffer är en förblandad lösning som används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler. Det är en förblandad laddningsbuffert som innehåller två olika färgämnen xylencyanol FF för visuell spårning av DNA-migrering under agarosgelelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6X DNA Loading Buffer är en förblandad lösning som används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler. Det är en förblandad laddningsbuffert som innehåller två olika färgämnen xylencyanol FF för visuell spårning av DNA-migrering under agarosgelelektrofores.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Nej Xylencyanol FF. Innehåller 0,25 % bromfenolblått, 30 % glycerol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose gel loading dye
Namnnotering glycerol based, Xylene Cyanol FF free
Fysisk form Vätska
Koncentration 6X
Kvantitet 50 ml
Löslighetsinformation Fully misicible in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.