Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Genetic Technology Grade
Produktkod. 15447479
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447479 100 g -
15437479 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447479 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66208.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3104.69 SEK
    2787.65 SEK / 100g
    Save 317.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 9012-36-6
Konstruerad för att möjliggöra återvinning av aktivt DNA efter separation, med minimal hämning av restriktions- och ligeringsenzymer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Konstruerad för att möjliggöra återvinning av aktivt DNA efter separation, med minimal hämning av restriktions- och ligeringsenzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
MDL-nummer MFCD00081294
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Agarose
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk; Känslig för fukt
Kvalitet Genteknik
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.