Läs mer
Agarose högupplöst, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456960 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456960 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11456960 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 11AGAR0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2835.00 SEK
    2699.08 SEK / 50g
    Save 135.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Agaros högupplöst, molekylärbiologi, vitt pulver
  • Agaros med hög upplösning är en agaros med medelhög smältpunkt och gelningspunkt som uppvisar överlägsna siktningsegenskaper.
  • Det rekommenderas för analytiska geler av DNA-fragment under 1000 bp och är idealiskt för små DNA-fragment ned till 20 bp kan separeras på 6 % geler.
  • Det löser fragment som skiljer sig i storlek med endast 2 bp.
  • Dess användning undviker behovet av PAGE Southern och Northern överföringar kan uppnås effektivt från dem vid koncentrationer upp till 2%.
  • DNA-fragment kan renas med hög effektivitet från dessa agarosgeler upp till 4 % genom att antingen använda ett reningskit eller ett elektroelueringssystem
Kemiska identifierare
CAS 9012-36-6
Molekylformel C24H38O19
Molekylvikt (g/mol) 630.55
MDL-nummer MFCD00081294
InChI-nyckel MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Synonym Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose, Indubiose A4
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Smältpunkt < 67 °C (1,5 % gel)
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Elektroendosmos (EEO) ≤0.12
Gelningstemperatur < 26 °C (1,5 % gel)
Gelstyrka > 600 g/cm2 (1,5 % gel)
Löslighetsinformation Löslig i vatten (15 mg/ml).
Kvalitet Molekylärbiologi