Learn More
Melford Agarose HR högupplöst
Description
För DNA/RNA-fragment från 200-800 bp.
För DNA/RNA-fragment från 200-800 bp. Ger skarp upplösning och låg bakgrund.
- Gelstyrka, 3,0 %:> 500 g/cm 2
- Gelstyrka, 5,0 %:> 1 000 g/cm 2
- Gelningstemperatur:< 31 °C
- Smälttemperatur:< 76 °C
- EEO:< 0,12
- Separationsområde, 3,0 %: 80-500 bp
- Separationsområde, 4,0 %: 30-300 bp
- Separationsområde, 5,0 %: 10-200 bp
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Agarose HR |
| CAS | 9012-36-6 |
| Kvantitet | 1 kg |